Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Descripción
- Los casetes de gel de agarosa prefundidos tienen cada uno cuatro pocillos y se mezclan previamente con una tinción de ácidos nucleicos excitable de luz azul
- Se pueden almacenar a temperatura ambiente y están listos para su uso sin tampones ni reactivos adicionales
- Están diseñados específicamente para funcionar con los componentes de E-Gel Go! Sistema
- Para una comprobación rápida de los PCR de punto final, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos u otras reacciones de biología molecular
- Utilice una tinción patentada formulada para proporcionar una alta sensibilidad de detección y se puede visualizar con transiluminadores UV tradicionales
- Cuando se utiliza luz azul, las bandas deben visualizarse a través de un filtro ámbar
- Bandas nítidas y resultados fiables y repetibles
- Formato de pocillos con peine simple
- Volumen de la muestra; 10μl
- Para fragmentos de ADN bicatenarios linearizados que oscilan entre 1,5 kbp y 100 bp en tamaño, los geles al 2 % ofrecen una excelente resolución y separación
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Compatible Ladders | Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb |
| Contenido y almacenamiento | • Cada paquete contiene 10 casetes de gel de agarosa prefundida E-Gel™ Go! al 2% sellados individualmente. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 2% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Volumen de carga de muestras | 10 µl |
| Intervalo de separación | De 50 bp a 2 kb |
| Pocillos | 4 pocillo |
| Cantidad | 10 geles por paq. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diseño del pocillo | Peine simple |
| Mostrar más |