Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Descripción
- Los casetes de gel de agarosa prefundidos tienen cada uno cuatro pocillos y se mezclan previamente con una tinción de ácidos nucleicos excitable de luz azul
- Se pueden almacenar a temperatura ambiente y están listos para su uso sin tampones ni reactivos adicionales
- Están diseñados específicamente para funcionar con los componentes de E-Gel Go! Sistema
- Para una comprobación rápida de los PCR de punto final, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos u otras reacciones de biología molecular
- Utilice una tinción patentada formulada para proporcionar una alta sensibilidad de detección y se puede visualizar con transiluminadores UV tradicionales
- Cuando se utiliza luz azul, las bandas deben visualizarse a través de un filtro ámbar
- Bandas nítidas y resultados fiables y repetibles
- Formato de pocillos con peine simple
- Volumen de la muestra; 10μl
- Para fragmentos de ADN bicatenarios linearizados que oscilan entre 1,5 kbp y 100 bp en tamaño, los geles al 2 % ofrecen una excelente resolución y separación
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Compatible Ladders | Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb |
| Contenido y almacenamiento | • Cada paquete contiene 20 casetes de gel de agarosa prefundida E-Gel™ Go! al 2% sellados individualmente. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 2% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Volumen de carga de muestras | 10 µl |
| Intervalo de separación | De 50 bp a 2 kb |
| Pocillos | 4 pocillo |
| Cantidad | 20 geles por paq. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diseño del pocillo | Peine simple |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?