Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 1%
Descripción
- Los casetes de gel de agarosa prefundidos tienen cada uno cuatro pocillos y se mezclan previamente con una tinción de ácidos nucleicos excitable de luz azul
- Se pueden almacenar a temperatura ambiente y están listos para su uso sin tampones ni reactivos adicionales
- Están diseñados específicamente para funcionar con los componentes de E-Gel Go! Sistema
- Para una comprobación rápida de los PCR de punto final, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos u otras reacciones de biología molecular
- Utilice una tinción patentada formulada para proporcionar una alta sensibilidad de detección y se puede visualizar con transiluminadores UV tradicionales
- Cuando se utiliza luz azul, las bandas deben visualizarse a través de un filtro ámbar
- Bandas nítidas y resultados fiables y repetibles
- Formato de un solo peine-Volumen de muestra; 10μl
- Para fragmentos de ADN de hasta 4 kbp
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Compatible Ladders | Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb |
| Contenido y almacenamiento | • Cada paquete contiene 20 casetes de gel de agarosa prefundida E-Gel™ Go! al 1 % sellados individualmente. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 1 % |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Tipo de producto | Gel de agarosa Go |
| Volumen de carga de muestras | 10 µl |
| Intervalo de separación | De 100 bp a 4 kb |
| Tipo de tinción | SYBR™ Gold |
| Pocillos | 4 pocillo |
| Cantidad | 20 geles por paq. |
| Mostrar más |