Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa de uso general E-Gel™, 1,2 %
Código de producto. 12050136
Change view
Click to view available options
:
18 geles
Código de producto.
12050136 18 geles
1 options
Código de producto. 12050136
Marca: Invitrogen™ G501801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Contiene un paquete múltiple de 18 geles.
Geles de agarosa prefundidos y autónomos diseñados para proporcionar una electroforesis rápida, cómoda y sencilla
  • Listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
  • No hay geles que verter, tampones que hacer, pasos de tinción o decoloración que realizar ni cajas de gel que montar
  • Ofrecen una excelente resolución y claridad en 12 minutos y son excelentes para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
  • Geles de 12 pocillos con un solo peine
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un pack múltiple de 18 geles. Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 1,2%
Tipo de gel E-Gel
Pocillos 12 pocillo
Colorante en gel Bromuro de etidio
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine simple
Línea de productos E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa