Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX
Código de producto. p-4926736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 geles por paq.
20 geles por paq.
Intervalo de separación:
De 100 bp a 5 kb
De 20 bp a 800 bp
De 50 bp a 2 kb
Porcentaje del gel:
1 %
2%
4%
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel unitSize
11571186 10 geles por paq. De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 10
17176448 20 geles por paq. De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 20
10043894 10 geles por paq. De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 10
17128494 20 geles por paq. De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 20
10122338 10 geles por paq. De 20 bp a 800 bp 4% cada uno
5 options
Código de producto. 11571186
Marca: Invitrogen™ G401001
Requires
Requieren el sistema E-Gel iBase™ Power para su ejecución y el transiluminador en tiempo real E-Gel Safe Imager™ para visualizar en tiempo real la migración de la muestra.
Geles prefundidos y de rápida resolución con 11 pocillos y formato apertura
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Contienen una tinción fluorescente de ácido nucleico exclusiva (excitación: 490 nm, emisión: 520 nm) que se puede ver con luz azul, lo que minimiza los daños en el ADN y permite detectar hasta 1 ng de ADN por banda
  • Separación completa (por peso molecular) en 10 minutos
  • Supervisión en tiempo real de la migración del ADN sin los peligros que implica la luz UV
  • Fácil acceso al gel para extraer bandas de ADN o transferirlo a las membranas para el análisis de Southern blot
  • Muestra una sensibilidad más de cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio, lo que permite el uso de menos muestra por electroforesis.
  • Análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
  • Para abrir el cassette de gel se debe utilizar la cuchilla de gel, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de southern blot
  • Formato de pocillos con peine simple
  • Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
  • Volumen de la muestra; 20μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb, marcadores de ARN Millennium™
Contenido y almacenamiento • Los paquetes de 10 E-Gel™ EX contienen 10 geles
Almacenar geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 3 meses si se almacena correctamente.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Volumen de carga de muestras 20 µl
Intervalo de separación De 100 bp a 5 kb
Pocillos 11 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles por paq.
Tipo de tampón de muestra Preparativo sin colorantes, no preparativo
Tipo de muestra ADN doble (ADNc), ARN simple, ARN circular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine simple
Tipo de producto Gel de agarosa EX
Stain Type SYBR™ Gold