Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX
Descripción
Requires
Requieren el sistema E-Gel iBase™ Power para su ejecución y el transiluminador en tiempo real E-Gel Safe Imager™ para visualizar en tiempo real la migración de la muestra.
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Contienen una tinción fluorescente de ácido nucleico exclusiva (excitación: 490 nm, emisión: 520 nm) que se puede ver con luz azul, lo que minimiza los daños en el ADN y permite detectar hasta 1 ng de ADN por banda
- Separación completa (por peso molecular) en 10 minutos
- Supervisión en tiempo real de la migración del ADN sin los peligros que implica la luz UV
- Fácil acceso al gel para extraer bandas de ADN o transferirlo a las membranas para el análisis de Southern blot
- Muestra una sensibilidad más de cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio, lo que permite el uso de menos muestra por electroforesis.
- Análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
- Para abrir el cassette de gel se debe utilizar la cuchilla de gel, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de southern blot
- Formato de pocillos con peine simple
- Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
- Volumen de la muestra; 20μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Compatible Ladders | Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb, marcadores de ARN Millennium™ |
| Contenido y almacenamiento | • Los paquetes de 10 E-Gel™ EX contienen 10 geles Almacenar geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 3 meses si se almacena correctamente. |
| Porcentaje del gel | 1 % |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Volumen de carga de muestras | 20 µl |
| Intervalo de separación | De 100 bp a 5 kb |
| Pocillos | 11 pocillo |
| Modo de separación | Peso molecular |
| Cantidad | 10 geles por paq. |
| Tipo de tampón de muestra | Preparativo sin colorantes, no preparativo |
| Mostrar más |