Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Produktkod. 11564866
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
8 geles
Geles 4 x 8
Intervalo de separación:
De 100 a 2000 bp
De 100 bp a 2 kb
De 400 a 10 000 bp
De 400 bp a 10 kb
Stain Type:
Bromuro de etidio
SYBR™ Safe
Porcentaje del gel:
1 %
2%
Förpackningsstorlek
700 g
cada uno
paquete de 32
paquete de 8
Produktkod. Cantidad Intervalo de separación Stain Type Porcentaje del gel unitSize
11564866 8 geles De 400 a 10 000 bp Bromuro de etidio 1 % paquete de 8
16893806 8 geles De 400 bp a 10 kb SYBR™ Safe 1 % 700 g
17186448 Geles 4 x 8 De 400 bp a 10 kb SYBR™ Safe 1 % paquete de 32
11574866 8 geles De 100 a 2000 bp Bromuro de etidio 2% paquete de 8
10063143 8 geles De 100 bp a 2 kb SYBR™ Safe 2% cada uno
17196448 Geles 4 x 8 De 100 bp a 2 kb SYBR™ Safe 2% paquete de 32
6 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11564866
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ G700801
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
Cada caja de geles E-Gel 96 contiene ocho geles y un manual.
Diseñado para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores excelentes para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción
  • El formato de pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de entre 100 bp y 10 kb
  • El formato de carga es compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
  • Con un tiempo de ejecución de 12 minutos, se pueden resolver hasta 20.000 muestras en un solo día
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Beställningsinfo
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido y almacenamiento • Cada caja de geles E-Gel™ 96 contiene 8 geles y un manual
Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Intervalo de separación De 400 a 10 000 bp
Pocillos 96 pocillos
Cantidad 8 geles
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa
Stain Type Bromuro de etidio
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.