Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 15870703
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
Código de producto. 15870703
Marca: Invitrogen™ 65604D
Includes
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Estos gránulos uniformes y superparamagnéticos poseen un diámetro de 1 μm, con una monocapa (y no una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie y bloqueada mediante seroalbúmina bovina (BSA). La monocapa de estreptavidina hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Las microesferas muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial.
  • La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Microesferas de baja carga y neutras, óptimas para la unión de proteínas, péptidos y anticuerpos
  • Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
  • Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
  • Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
  • Alta reproducibilidad entre lotes, lo que garantiza resultados uniformes
Inmunoprecipitación, purificación de péptidos y proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentración 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento Dynabeads MyOne Streptavidin T1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 . Store at 2–8°C.
Formato Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 1 μm (CV < 5%)
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible
Línea de productos Dynabeads
Tipo de producto Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Ambient Temperature
Propiedad de unión 950-1500 pmoles free biotin/mg beads
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Funcionalidad de superficie Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA