Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human B Cells Kit
Código de producto. 10033674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10033674 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10033674
Marca: Invitrogen™ 11351D
Includes
Depletion MyOne de 10 ml y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD2, CD14, CD16 (a y b), CD36, CD43 y CD235a (Glicoforina A)
Utilice este kit para aislar células B intactas puras y viables de CMSP mediante aislamiento negativo.
El kit agota las células T, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células B humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células B sin gránulos y anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
  • Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células B humanas intactas
  • Fácil de usar y de ampliar
  • No se requieren columnas
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 1 x 109 células/kit
  • Tipo de célula: Células B
  • Producto final: Células
  • Método de aislamiento: Aislamiento negativo
  • Número de reacciones: 20
  • Viabilidad de salida: >97%
  • tipo amplio: MNC
  • Material inicial (nº de células): aproximadamente 5 x 107 células/prueba
  • Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células B
Contenido y almacenamiento El kit contiene: Depletion MyOne™ SA Dynabeads™ de 10 mL y mezcla de anticuerpos de 2 mL con anticuerpos monoclonales biotinilados a CD2, CD14, CD16 (a y B), CD36 y CD43 y CD235a (Glicoforina A) humanas.
Almacenar a 2-8° C
Tipo de producto Kit de células
Tipo de producto final Células
Formato Gráfico de
Tecnología de aislamiento Aislamiento negativo
N.° de celdas Procesos ∼1x10^9 células⁄kit
Viabilidad de la salida >97%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads, Untouched
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 1 kit
Tipo de muestra MNC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida ∼5x10^7 células/test
Especies diana Humano