Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10009822
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
Código de producto. 10009822
Marca: Invitrogen™ 65801D
Includes
1 ml (10 mg/ml) de cada uno de los siguientes tipos de microesferas: Estreptavidina Dynabeads™ M-280 (microesferas de 2,8 μm suministradas a una concentración de 6 a 7 x 108 microesferas por ml), estreptavidina Dynabeads™ M-270 (microesferas de 2,8 μm suministradas a una concentración de 6 a 7 x 108 microesferas por ml), estreptavidina Dynabeads™ MyOne™ C1 (microesferas de 1 μm suministradas a una concentración de 7 a 12 x 109 microesferas por ml), estreptavidina Dynabeads™ MyOne™ T1 (microesferas de 1 μm suministradas a una concentración de 7 a 12 x 109 microesferas por ml).
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Las microesferas Dynabeads acopladas con estreptavidina son excepcionales para el aislamiento y la manipulación de objetivos y moléculas biotiniladas (por ejemplo, anticuerpos, proteínas, péptidos, moléculas pequeñas, azúcares, lectinas, oligonucleótidos y ADN/ARN). Hay disponibles microesferas de diferentes tamaños y propiedades de superficie.
Las microesferas Dynabeads con estreptavidina uniformes y superparamagnéticas tienen una monocapa (no son multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a su superficie. Esto hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes.
Aplicaciones: la elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones. Las microesferas Dynabeads acopladas con estreptavidina se utilizan mucho en la captura directa/indirecta, la separación y el tratamiento posterior de ácidos nucleicos, la purificación de proteínas de unión de ADN/ARN, proteínas y péptidos, así como estudios de interacción de proteínas, inmunoprecipitación, inmunoensayos, visualización de fagos, ciclos de selección por afinidad, cribado de fármacos y aislamiento celular.
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Sin necesidad de filtros, columnas o centrifugados
  • Protocolos manuales o automáticos que se pueden ajustar fácilmente para el uso manual o automático en cualquier robot de laboratorio que se pueda equipar con un imán
  • La cinética de fase líquida rápida ofrece una captura eficaz con una elevada relación señal-ruido y mayor sensibilidad
  • Alta reproducibilidad entre lotes, lo que garantiza resultados uniformes
Vida útil: 36 meses
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, purificación de proteínas y preparación de muestras de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, purificación de ARN o ADN específicos de secuencias, purificación de ARN o ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentración 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento The Dynabeads Streptavidin Trial Kit contains 1 mL (10 mg/mL) each of four different streptavidin-coated Dynabeads so you can find the best match for your application.
• Dynabeads M-280 Streptavidin
• Dynabeads M-270 Streptavidin
• Dynabeads MyOne Streptavidin C1
• Dynabeads MyOne Streptavidin T1
Store at 2–8°C.
Formato Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 1 μm and 2.8 μm (CV < 5%)
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Compare Dynabeads™ Streptavidin types for optimal performance across size, surface chemistry, and binding capacity.
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible
Línea de productos Dynabeads
Tipo de producto Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Cantidad 4 x 1 mL
Condiciones de envío Ambient Temperature
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Funcionalidad de superficie Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA (Dynabeads M-280 Streptpavidin and Dynabeads MyOne Streptavidin T1), Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked (Dynabeads M-270 beads and Dynabeads MyOne Streptavidin C1)