Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Viral NA Kit
Descripción
Includes
Dynabeads MyOne; SILANO (5 ml, 40 mg/ml, ver referencia 370-02D para otras características), tampones de unión/lavado/elución y un protocolo optimizado para el aislamiento de ADN/ARN vírico. El contenido del kit es suficiente para 96 aislamientos.
Los gránulos de 1 μm Dynabeads presentan una química de la superficie optimizada similar a la sílice y un área de la superficie muy específica, lo que ofrece una cinética eficaz y gran sensibilidad. La uniformidad de su tamaño y área de la superficie garantizan unos resultados reproducibles. Con Dynabeads se consigue una mayor sensibilidad y un mejor rendimiento en comparación con las partículas magnéticas de otros proveedores.
- Aísla ADN y ARN víricos
- Alta sensibilidad, lo que permite un bajo límite de detección.
- Aislamiento eficaz de ácidos nucleicos incluso de virus complejos (p. ej, VHB)
- Puede detectar el ADN del VHB en una muestra de suero de 200 μl con solo 40 unidades infecciosas (usando 2 mg de Dynabeads [50 μl])
- Más rápido que las columnas de centrifugación
- Rentable a pesar de presentar el mismo rendimiento que las columnas de centrifugación.
- Fácilmente automatizable (baja tasa de sedimentación + alta movilidad magnética).
- Aislamiento de ácidos nucleicos víricos (ADN/ARN)
- A partir de muestras de suero/plasma humanas
- Muy adecuado para ensayos automatizados
- Kit independiente disponible para el aislamiento de ADN genómico
- Compatible con alto rendimiento
- Tipo de muestra: Plasma, suero
Opciones de validación y personalización (gránulo, tampón, protocolo o formato) disponibles para OEM.
Desarrollo de ensayos IVD basados en gránulos, IVD de ácido nucleico basado en gránulos, clínico, purificación y análisis de ADN y ARN, desarrollo diagnóstico, desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras líquidas (p. ej, suero, virus), purificación de ADN/ARN vírico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 ml, 40 mg/ml, ver referencia 370-02D para otras características), tampones de unión/lavado/elución y un protocolo optimizado para el aislamiento de ADN/ARN vírico. El contenido del kit es suficiente para 96 aislamientos. Almacenar a: De 2 a 8 °C. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Muestras de suero, plasma y líquido (p. ej suero), muestras virales, Serum |
| Volumen de elución | 100 μl |
| Tipo de producto final | Viral DNA and RNA |
| Para utilizar con (equipo) | Automated Liquid Handling Systems |
| Para utilizar con (aplicación) | Northern Blot |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Cantidad | 96 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |