Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sheep-Anti Mouse IgG
Descripción
Includes
5 ml de IgG antirratón de oveja Dynabeads recubierta con anticuerpo policlonal de oveja anti-IgG1 y anti-IgG2 de ratón (no IgG3).
Todas las células de todas las especies excepto las de ratón pueden aislarse con este producto, dependiendo únicamente del anticuerpo específico de elección.
- Las células se pueden reducir a partir de una muestra
- Las células se pueden aislar positivamente de la muestra para aplicaciones moleculares
- Las células se pueden aislar negativamente de la muestra de PBMC añadiendo un cóctel de anticuerpos de IgG de ratón hacia las células no deseadas
- Compatible con citometría de flujo
- Muestras de partida: Sangre completa, PBMC, capas leucocíticas, digestiones de tejidos
- Capacidad de anticuerpos completos: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Todas las especies, excepto el ratón
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Todas las especies, excepto el ratón
Para una unión más universal de la IgG de ratón de cualquier subclase, utilice la Ig de ratón Dynabeads Pan.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP), aislamiento celular humano, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Fragmento de anticuerpos | Anticuerpo completo |
| Tipo de célula | Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón |
| Clonalidad | Policlonal |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5 ml de IgG antirratón de oveja Dynabeads™ recubierta con anticuerpo policlonal de oveja anti-IgG1 y anti-IgG2 de ratón (no IgG3). Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
| Tipo de producto | IgG antirratón de oveja |
| Tipo de colorante | Dynabeads™ |
| Especie del huésped | Oveja |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Mostrar más |