Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Pan Mouse IgG
Descripción
Includes
5mL Dynabeads Pan Mouse IgG coated with monoclonal human anti-mouse IgG. The monoclonal antibody is unique Fc-specific human anti-mouse IgG4, and it shown no cross reactivity to human, rat, hamster, goat, rabbit and guinea pig IgG.
Dynabeads Pan Mouse IgG binds monoclonal mouse IgGs of your choice for specific cell isolation or depletion. It will bind all subclasses of mouse IgG and is Fc specific. Low amount of IgG is required for binding. All cells from all species except from mouse can be isolated with this product, depending only on the specific antibody of choice.
- Depletion—cells can be depleted from a sample
- Positive isolation—cells can be positively isolated from a sample for molecular applications
- Negative isolation—cells can be negatively isolated from a PBMC sample by adding an antibody cocktail of mouse IgGs towards the unwanted cells. Compatible with flow cytometry.
Note:
For cellular assays we recommend positive isolation followed by release of beads from the cells. Recommended product for bead-free cells: Dynal CELLection Pan Mouse IgG (Cat. No. 115-31D) in combination with your mouse IgG.
Starting samples:
Whole blood, PBMC, buffy coat, tissue digests.
Dynabeads Pan Mouse IgG unirá todas las subclases de IgG de ratón y es específico de Fc. Se requiere una cantidad baja de IgG para la unión. Todas las células de todas las especies excepto las de ratón pueden aislarse con este producto, dependiendo únicamente del anticuerpo específico de elección.
- Las células se pueden agotar a partir de la muestra
- Las células se pueden aislar positivamente de la muestra para aplicaciones moleculares
- Las células se pueden aislar negativamente de la muestra de PBMC mediante la adición de un cóctel de anticuerpos de IgG de ratón hacia las células no deseadas
- Compatible con citometría de flujo
- Muestras de partida: Sangre completa, PBMC, capas leucocíticas, digestiones de tejidos
- Capacidad de anticuerpos completos: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Todas las especies, excepto el ratón
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Todas las especies, excepto el ratón
Para los ensayos celulares recomendamos el aislamiento positivo seguido por la liberación de gránulos de las células. Producto recomendado para células sin gránulos: Dynal CELLection Pan Mouse IgG en combinación con su IgG de ratón.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP), aislamiento celular humano, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Fragmento de anticuerpos | Anticuerpo completo |
| Tipo de célula | Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5x5 ml de IgG de ratón Dynabeads™ Pan revestido con IgG antirratón humano monoclonal. El anticuerpo monoclonal es un igG4 antirratón humano específico de FC único que no muestra reactividad cruzada con los IgG de rata, hámster, cabra, conejo y cerdo. Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
| Tipo de producto | IgG pan-ratón |
| Tipo de colorante | Dynabeads™ Pan |
| Especie del huésped | Humano |
| Incluye | 5 mL Dynabeads Pan Mouse IgG coated with monoclonal human anti-mouse IgG. The monoclonal antibody is unique Fc-specific human anti-mouse IgG4, and it shown no cross reactivity to human, rat, hamster, goat, rabbit and guinea pig IgG. |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Mostrar más |