Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10202983
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL cada uno
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 mL cada uno
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 mL 10 ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 mL 50 ml
10079312 Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10 ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 mL cada uno
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL 2 ml
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 mL 10 ml
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 2 ml
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 mL cada uno
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 mL cada uno
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 mL cada uno
10662244 Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations cada uno
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 mL cada uno
14 options
Código de producto. 10202983
Marca: Invitrogen™ 60210
Includes
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads se emplea rutinariamente en más de 25.000 instrumentos de IVD en todo el mundo y son conocidas por su reproducibilidad excepcional (dentro y entre lotes) y su capacidad de automatización. La fuerte afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones.
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Gránulos de baja carga y neutros, óptimos para la unión de fragmentos de ADN, proteínas, péptidos y anticuerpos.
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
  • Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación
  • Diámetro de microesferas: 2,8 μm
  • Concentración: 10mg/mL
  • Compatible con alto rendimiento
  • Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
  • Diámetro: 2,8°m, con una monocapa, no una multicapa, de estreptavidina recombinante con acoplamiento covalente a la superficie y bloqueada con BSA
  • Estos gránulos muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida.
  • Aplicaciones clave: Preparación de muestras de 2 a 5 kb para la secuenciación de bibliotecas de pares de acoplamiento, el aislamiento de proteínas de unión de ARN y ADN, la inmovilización de grandes fragmentos de ADN, la purificación de productos de secuenciación y la captura específica de ácidos nucleicos
  • Dynabeads™ se emplea rutinariamente en más de 25.000 instrumentos de IVD (diagnóstico in vitro) en todo el mundo.
1 mg de estreptavidina Dynabeads M-280 normalmente une:
  • de 650 a 900 pmol de biotina libre
  • ∽200 pmol de péptidos biotinilados
  • ∽10 μg de IgG biotinilada
  • ∽10 μg de ADNbc
  • ∽ 200 pmol de oligonucleótidos ss
Purificación de anticuerpos, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, visualización de fagos, purificación de proteínas y péptidos, análisis y aislamiento de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, secuenciación de Sanger, secuenciación, purificación de reacción de secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentración 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Formato Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 2.8 μm (CV < 5%)
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible
Línea de productos Dynabeads
Tipo de producto Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Ambient Temperature
Propiedad de unión 490-750 pmol free biotin/mg beads
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Funcionalidad de superficie Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA