Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10140963
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 mL cada uno
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 mL cada uno
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 mL 10 ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 mL 50 ml
10079312 Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10 ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 mL cada uno
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL 2 ml
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 mL 10 ml
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 2 ml
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 mL cada uno
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL cada uno
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 mL cada uno
10662244 Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations cada uno
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10140963 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 65305
Includes
Los reactivos Dynabeads se suministran en PBS, pH 7.4 con Tween™-20 al 0.01 % y NaN3 al 0.02 % añadidos como conservantes
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
La alta afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones.
  • Aislamiento rápido y directo de moléculas biotiniladas
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Baja unión inespecífica de nucleótidos y ácidos nucleicos
  • Agregación baja de tampones de hibridación con alto contenido en sal
  • Idóneo para aplicaciones de ácidos nucleicos con exigencias extremas
  • Baja unión inespecífica de proteínas pequeñas y con carga negativa
  • La producción sigue un proceso validado conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios
  • Muy adecuado para protocolos automatizados
  • Diámetro de microesferas: 2,8 μm
  • Capacidad de unión (biotina libre): Gránulos de 650-1350 pmoles/mg
  • Concentración: 10mg/mL
  • Compatible con alto rendimiento
  • Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, purificación de ADN o ARN específica de secuencia, purificación de ARN/ADN vírico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentración 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento Dynabeads M-270 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Formato Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 2.8 μm (CV < 5%)
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Aggregation-prone immunoassays, immunoprecipitations, or DNA/RNA isolation followed by enzymatic reactions, requiring high specificity, ease of handling under harsh conditions, and minimal nuclease activity
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible
Línea de productos Dynabeads
Tipo de producto Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Cantidad 2 mL
Condiciones de envío Ambient Temperature
Propiedad de unión ≥950 pmol free biotin/mg beads
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Funcionalidad de superficie Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked