Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Human DC Enrichment Kit
Descripción
Includes
2 x 10 ml de reducción MyOne; Streptavidin Dynabeads y 4 ml de mezcla de anticuerpos que contienen una mezcla optimizada de anticuerpos monoclonales biotinilados hacia CD3, CD14, CD16, CD19, CD56 y Glycophorina A.
El kit agota las células T, las células B, los monocitos/macrófagos, los granulocitos, las células NK y los eritrocitos. Los DC altamente enriquecidos están libres de gránulos y anticuerpos y se pueden utilizar en cualquier ensayo funcional. Las células se deben ordenar más a fondo para obtener una alta pureza de las subpoblaciones de DC específicos de elección.
- Obtenga una alta recuperación (80-100 %) de DC viables de todas las subpoblaciones
- Reducción sustancial en el tiempo y volumen de clasificación en comparación con la clasificación, lo que también reduce gastos
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células dendríticas
- Método de aislamiento: Aislamiento negativo
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: CMSP
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células dendríticas |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: 2 x 10 ml de reducción MyOne™; Streptavidin Dynabeads™ y 4 ml de mezcla de anticuerpos que contienen una mezcla optimizada de anticuerpos monoclonales biotinilados hacia CD3, CD14, CD16, CD19, CD56 y Glycophorina A. Almacene entre 2-8° C |
| Tipo de producto | Kit de enriquecimiento celular |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 2 x 10 mL |
| Tipo de muestra | CMSP |
| Mostrar más |