Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Human CD14 Kit
Click to view available options
Cantidad:
2 × 3 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
2 x 3 ml de FlowComp; Dynabeads, 1 ml de FlowComp; anticuerpo CD14 humano y 2 x 20 ml de FlowComp; tampón de liberación
Las células se pueden liberar de los gránulos mediante el tampón de liberación FlowComp.
- Aislamiento rápido de monocitos CD14+ de cualquier muestra - no se requieren columnas
- Monocitos CD14+ puros y sin gránulos para aplicación secuencia abajo
- Capacidad: 2 x 109 PBMC u 80 ml de sangre completa o 160 ml de capas leucocíticas
- Tipo de célula: Monocitos
- Producto final: Células
- No compatible con alto rendimiento
- Método de aislamiento: Aislamiento positivo: las células se dejan sin gránulos después del aislamiento
- Número de reacciones: 40 aislamientos
- Pureza: 99%
- Tipo de muestra: Sangre, capas leucocíticas, PBMC
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Monocitos |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene 2 x 3 ml de FlowComp™ Dynabeads™, 1 ml de anticuerpo FlowComp™ Human CD14 y 2 x 20 ml de tampón de liberación FlowComp™. Almacenar a: 2-8° C |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tipo de producto final | Células |
| Formato | Gránulos en solución |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento positivo: las células se dejan sin gránulos después del aislamiento |
| Tipo de ligando | Anticuerpo |
| N.° de celdas | 2 x 10^9 PBMC u 80 ml de sangre completa o 160 ml de capas leucocíticas |
| Mostrar más |