Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ DNA DIRECT™ Universal Kit
Descripción
Includes
Dynabeads y todas las soluciones y tampones necesarios
Los inhibidores de PCR contaminantes se eliminan sin ningún paso de centrifugación ni necesidad de uso de fenol/cloroformo. El kit es especialmente útil para el aislamiento de ADN de bacterias y células cultivadas, así como de muestras clínicas y tejidos de diversas especies.
- Aislamiento de ADN genómico fácil de usar en 10 minutos
- Solo se requiere una cantidad mínima de material inicial, incluso se pueden utilizar muestras procedentes de punción dactilar
- Se han desarrollado protocolos para su uso totalmente automatizado en robots de manipulación de líquidos, por ejemplo, en el Biomek; 2000 de Beckman Coulter, el Genesis RSP de Tecan, etc.
- Aislamiento de ADN genómico preparado para PCR directamente a partir de material crudo
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de células y tejidos animales, ADN genómico de bacterias
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (2–8 °C). |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Hongos, bacterias, tejidos, sangre, células, muestras bucales |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | DNA DIRECT, DYNAL, Dynabeads |
| Tipo de producto | Kit universal |
| Cantidad | 300 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN genómico |