Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD45
Descripción
Includes
5 mL de Dynabeads CD45 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD45.
Dynabeads CD45 se puede utilizar para enriquecer las células tumorales epiteliales. El antígeno CD45 se expresa débilmente en las células mieloides. Para agotar o aislar eficazmente todos los leucocitos, incluidas las células mieloides, utilice Dynabeads CD15 combinado con Dynabeads CD45.
- Agotamiento eficaz de los leucocitos humanos
- Aislamiento de leucocitos directamente de sangre completa para aplicaciones moleculares
- Enriquecimiento de células tumorales epiteliales circulantes
- Capacidad: Procesa aproximadamente 5 x 108 células en total
- Tipo de célula: Leucocitos, células tumorales
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células tumorales, leucocitos |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ CD45 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD45. Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele. |
| Tipo de producto | Gránulo recubierto de anticuerpos |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares |
| N.° de celdas | Procesa ∼5 x 10^8 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de muestra | PBMC, sangre |
| Mostrar más |