Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD2
Descripción
Includes
5 mL de Dynabeads CD2 (Pan T) recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD2.
- Aislamiento suave de células CD2+ de cualquier muestra - no se necesitan columnas
- Aislamiento positivo para ensayos moleculares secuencia abajo o agotamiento eficaz de células CD2+
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (población total) |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ CD2 Pan T recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD2. Almacenar a 2-8°C. |
| Tipo de producto | Gránulo recubierto de anticuerpos |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de muestra | PBMC, sangre |
| Mostrar más |