Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (from cell culture)
Código de producto. 15480544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
15480544 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 15480544
Marca: Invitrogen™ 10620D
Permite la detección de vesículas extracelulares positivas para CD9, como los exosomas, a partir de medios de cultivo celular enriquecidos utilizando la citometría de flujo o la microscopia electrónica.
Los medios de cultivo celular deben enriquecerse primero para los exosomas con el reactivo de aislamiento total de exosomas (a partir de medios de cultivo celular) o la ultracentrifugación tradicional. El reactivo de detección de flujo de exomas humanos CD9 (a partir de cultivo celular) permite visualizar fácilmente los exosomas mediante citometría de flujo utilizando esta tecnología de separación magnética. Los exosomas libres son demasiado pequeños para ser detectados por la mayoría de los instrumentos de citometría de flujo. Los gránulos magnéticos Dynabeads de 2,7 μm permiten un análisis de flujo claro y definido.
  • Tiempo mínimo de manipulación manual para la captura y el análisis de exosomas específicos
  • Análisis de flujo claro y definido en menos de 1 hora
  • Estudie la expresión de marcadores específicos del subconjunto de exosomas
  • El protocolo es fácilmente escalable
  • Estudios recientes sugieren que la población de exosomas/VEC se compone de varios subconjuntos, posiblemente con diferentes funciones
  • Gracias a la tecnología de separación magnética basada en la inmunoafinidad de gránulos Dynabeads, estos subconjuntos pueden capturarse y estudiarse de forma selectiva con citometría de flujo o microscopia electrónica
  • La tecnología Dynabeads evita la pérdida de material debido a la manipulación y a la centrifugación que se suele experimentar con otros métodos de aislamiento y análisis
Mezcle bien para asegurarse de que los gránulos magnéticos no se asienten en el tubo de muestra. Se recomienda un mezclador que proporcione inclinación y rotación para una mezcla óptima.
Análisis celular, aislamiento de exosomas, exosomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tipo de producto Reactivo de detección de flujo
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 2 mL
Tipo de muestra Cultivos celulares
Diámetro (métrico) 2,7 μm