Learn More
Invitrogen™ dTTP (10 mM)
Descripción
Includes
Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). La mezcla de dNTP de 10 mM contiene los cuatro dNTP, cada uno con una concentración final de 10 mM.
La mezcla de dNTP de 10 mM, dATP, dCTP, dGTP y dTTP (2'-desoxinucleósido 5'-trifosfatos) son adecuados para su uso en PCR, secuenciación, desplazamiento de la mella (nick translation), relleno, síntesis de ADNc, y reacciones secundarias de TdT, así como para la dilución de dNTP marcados radioactivamente.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 mM |
| Contenido y almacenamiento | El nucleótido se suministra como una solución práctica y lista para su uso a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). Almacenar a -20 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Cantidad | 250 μl |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification |