Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa I, fragmento (de Klenow) grande
Descripción
Includes
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
Aplicaciones:
Relleno de salientes de 5'. Síntesis de sondas mediante el método de marcaje con primers aleatorios. Secuenciación de ADN monocatenario y bicatenario. Mutagénesis dirigida.
Fuente:
Purificado a partir de E. coli que expresa el fragmento Klenow en un plásmido.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pureza en SDS-PAGE; ensayos de autocebado y endodesoxirribonucleasa en formas monocatenarias y bicatenarias; rendimiento evaluado en la reacción de llenado.
Definición de la unidad:
Una unidad incorpora 10 nmol de desoxirribonucleótido total en material precipitable en ácido en 30 min a 37 °C usando un molde•cebador.
CGH de matrices, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, clonación con enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | ADN polimerasa I, fragmento grande (Klenow) se suministra con un vial de tampón REact™ 2 10X [500 mM de tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl], vial de tampón de dilución. Almacenar a – 20 °C. |
| Descripción | ADN polimerasa |
| Polimerasa | DNA Polymerase I |
| Actividad exonucleasa | Desde 3’ hasta 5’ |
| Cantidad | 500 unidades |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Inicio en caliente | No |