Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
Código de producto. p-4921658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
250 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
10358002 250 U cada uno
10043132 1000 U cada uno
2 options
Código de producto. 10358002
Marca: Invitrogen™ 18010017
Includes
1000 units of DNA polymerase in a storage buffer of 50mM potassium phosphate (pH 7.0), 100mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol. It is supplied at 5-10 units/μL.
ADN polimerasa con 5'→3' and 3'→5' actividades de exodesoxirribonucleasa
Pruebas de rendimiento y calidad
ensayo de endodesoxiribonucleasa; se determinó la eficiencia de la ADNasa dependiente de I con «nick translation».
Definición de la unidad
Una unidad incorpora 10 nMol de desoxirribonucleótido total en material precipitado en ácido en 30 min a 37 °C usando molde/cebador.
Condiciones de reacción de la unidad
50 mM de fosfato de potasio (pH 7.0), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoetanol, 80 μg/ml de molde/cebador, 32 μM de dTTP, 69 nM [3H]de dTTP y enzima en 100 μl durante 30 min a 37 °C. También incorpora nucleótidos biotinilados.
  • Aplicaciones: ADNasa dependiente de I con translación de mellas, síntesis de segunda cadena en la clonación de ADNc, relleno de salientes de 5’
  • Fuente: purificado a partir de E. coli que expresa el gen ADN polimerasa I en un plásmido
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción ADN polimerasa
Formulario Líquido
Polimerasa DNA Polymerase I
Actividad exonucleasa 3'-5', 5'-3'
Cantidad 250 U
Condiciones de envío Hielo húmedo
Inicio en caliente No