Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit
Descripción
Includes
Cada kit contiene 5 ml de Dynabeads CD4 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD4 y 2 ml de DETACHaBEAD™ CD4. El kit puede procesar hasta 2 x 109 células.
Las células se liberan de los gránulos utilizando el reactivo DETACHaBEAD; para obtener células libres de gránulos y anticuerpos.
- Aislamiento suave de células T CD4+ de cualquier muestra: no se necesitan columnas
- Aislamiento positivo libre de gránulos y anticuerpos de células CD4+ para cualquier ensayo secuencia abajo
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (CD4)
- Método de aislamiento: Aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (CD4) |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene 5 ml de Dynabeads™ CD4 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD4 y 2 ml de DETACHaBEAD™ CD4. El kit puede procesar hasta 2 × 109 células. Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. No la congele. |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de células positivas |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de muestra | PBMC, sangre |
| Mostrar más |