Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD34 Positive Isolation Kit
Descripción
Includes
Cada kit contiene 5 ml de Dynabeads recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD34 y 5 ml de DETACHaBEAD™ CD34. El kit puede procesar hasta 5 x 109 células
Las células aisladas positivamente están libres de gránulos y anticuerpos, sin alteraciones fenotípicas y adecuadas para cualquier aplicación secuencia abajo, incluyendo citometría de flujo, estudios funcionales y cultivo celular para producir células dendríticas (DC). El sistema de aislamiento de células progenitoras Dynal CD34 también se puede usar para aislar células CD34+ de mono rhesus (Macaca mulatta).
- Aislamiento positivo de células madre progenitoras CD34+ humanas con liberación de gránulos
- Las células madre se pueden aislar directamente de sangre completa, sangre del cordón umbilical o médula ósea
- Las células CD34+ aisladas se pueden utilizar en cualquier aplicación, es decir, se pueden derivar en células dendríticas (DC)
- Muestras de partida: CMSP de sangre periférica movilizada, médula ósea o sangre del cordón umbilical
- Capacidad: Procesa aproximadamente 5 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células madre, células madre (hematopoyéticas)
- Método de aislamiento: Aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre (periférica movilizada), sangre (cordón umbilical), médula ósea
- Material de partida (n.º de células): 1 x 108 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis de células, cultivo celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, cultivo de células madre hematopoyéticas, aislamiento de células humanas, análisis de células madre, cultivo de células madre, aislamiento de células madre, investigación de células madre, preparación de muestras de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre, células madre (hematopoyéticas) |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene 5 ml de Dynabeads™ recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD34 y 5 ml de DETACHaBEAD™ CD34. El kit puede procesar hasta 5 × 109 células. Almacene los componentes a 2-8° C. |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de células positivas |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼5x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de muestra | Sangre (periférica movilizada), sangre (cordón umbilical), médula ósea |
| Mostrar más |