Learn More
Invitrogen™ Daughter E-Base™ device
Descripción
Includes
Un dispositivo secundario E-Base™
Los dispositivos son de dimensiones pequeñas para ahorrar espacio e integran una fuente de alimentación.
- El dispositivo secundario E-Base no se conecta con un cable de alimentación y no se puede utilizar sin un dispositivo principal E-Base.
- Cada dispositivo E-Base tiene un botón de encendido/programa y un botón temporizador en la parte inferior derecha para controlar el ciclo de electroforesis.
- El lado inferior izquierdo de cada dispositivo contiene una luz LED y una pantalla de temporizador digital (00-99) que indica en qué etapa del proceso está el gel.
- Hay dos programas preconfigurados en los dispositivos E-Base, uno para geles E-Gel y otro para geles E-PAGE.
- El gel E-PAGE 96 no es compatible con modelos anteriores de los dispositivos (base principal y secundaria de E-Gel 96).
- Los modelos anteriores no se pueden utilizar junto con los dispositivos principal y secundario E-Base.
- Los geles E-Gel 48 del sistema de electroforesis de ADN de rendimiento medio E-Gel 48 son geles de agarosa prefabricados listos para usar diseñados para el análisis de rendimiento medio de productos de PCR y fragmentos de ADN.
- Todos los geles E-Gel incluyen una matriz de gel y electrodos envasados en un casete desechable y transparente para los rayos UV.
- Los geles E-Gel 48 se incorporan con bromuro de etidio y contienen 2 filas de pocillos, con 24 pocillos de muestra y 2 pocillos marcadores por fila.
- Las muestras tienen una longitud de procesamiento de 3,2 cm. Los geles E-Gel 48 se pueden cargar mediante pipetas multicanal o sistemas automatizados de manipulación de líquidos
- Las bandas de ADN se resuelven con claridad en tan solo 20 minutos o menos.
- Para llevar a cabo un seguimiento preciso y fácil de los geles, cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39.
Se ofrecen dos tipos de bases:
- 1. El dispositivo principal E-Base™ incluye un cable de alimentación que se puede conectar directamente a una toma de corriente y se utiliza para la electroforesis de un gel.
- 2. El dispositivo secundario E-Base se conecta al dispositivo principal E-Base y a otros dispositivos secundarios E-Base para la electroforesis simultánea de dos o más geles.
- Los geles E-Gel 96 listos para su uso y prefabricados están diseñados para electroforesis de ADN rápida y de alto rendimiento.
- Al igual que todos los geles E-Gel, los geles E-Gel 96 incluyen una matriz de gel y electrodos envasados en un casete desechable y transparente para los rayos UV.
- Cada gel contiene 96 pocillos de muestras y 8 pocillos de marcadores dispuestos en un formato escalonado patentado que proporciona muestras con longitud de procesamiento de 1,6 cm.
- Los geles son compatibles con robots de carga automatizados de 8, 12 y 96 puntas para proporcionar un rendimiento y una resolución óptimos.
- Funcionan en tiempos de ciclo de solo 12 minutos, en los que se pueden procesar hasta 20.000 muestras en un solo día, lo que ahorra semanas de tiempo de detección.
- Al igual que ocurre con los geles E-Gel 48, cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39 que se puede leer con la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles en el mercado.
- Los geles E-Gel 96 se ofrecen con una elección de bromuro de etidio o tinte de gel de ADN SYBR™ Safe.
- El sistema de electroforesis de proteínas de alto rendimiento (HTP) E-PAGE es el único sistema disponible para el análisis de proteínas rápido, sin tampón y de alto rendimiento
- Incluye geles E-PAGE 96, dispositivos E-Base™ integrados, la plataforma E-Holder™ y el software gratis E-Editor™ 2.0.
- Los geles E-PAGE 96 son geles prefabricados autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados en un casete desechable y transparente para los rayos UV.
- Cada gel E-PAGE 96 contiene 96 carriles de muestra y 8 carriles de marcador en un formato de pocillos escalonados patentado con una longitud de procesamiento de 1,6 cm.
- Las aberturas de los pocillos del casete E-PAGE 96 son compatibles con el formato estándar de placa de 96 pocillos y se pueden cargar cómodamente con una pipeta multicanal o mediante dispositivos robóticos de manipulación de líquidos de 8, 12 o 96 puntas.
- Los casetes E-PAGE 96 se abren fácilmente con un abrelatas para extraer el gel para tinción o inmunotransferencia. Además, cada casete E-PAGE 96 está etiquetado con un código de barras individual
- El software E-Editor 2.0 está diseñado para un análisis rápido y cómodo de los resultados de las transferencias y los geles E-Gel 96 y E-PAGE 96. A partir de la imagen digital del gel, el software reconfigura los carriles escalonados en una imagen reagrupada y alineada para facilitar la comparación, documentación y referencia con las coordenadas originales de la placa, lo que permite una rápida identificación de los resultados importantes.
- La plataforma E-Holder tiene un tamaño compatible con los sistemas automatizados estándares, lo que admite la carga fácil de muestras en un entorno robotizado de manos libres cuando el uso de los dispositivos E-Base no es práctico o mientras se espera a que estén disponibles.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de agarosa, purificación y análisis de ADN y ARN, electroforesis en gel de ácido nucleico y transferencia, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un dispositivo Daughter E-Base™ |
| Para utilizar con (equipo) | E-Base™ |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo | Dispositivo E-Base hija |
| Cantidad | 1 unit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |