Learn More
Invitrogen™ dATP (10 mM)
Código de producto. 10402692
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10402692
Marca: Invitrogen™ 18252015
Includes
Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). La mezcla de dNTP de 10 mM contiene los cuatro dNTP, cada uno con una concentración final de 10 mM.
Solución lista para su uso
La mezcla de dNTP de 10 mM, dATP, dCTP, dGTP y dTTP (2'-desoxinucleósido 5'-trifosfatos) son adecuados para su uso en PCR, secuenciación, desplazamiento de la mella (nick translation), relleno, síntesis de ADNc, y reacciones secundarias de TdT, así como para la dilución de dNTP etiquetados radioactivamente.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento El nucleótido se suministra como una solución práctica y lista para su uso a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). Almacenar a -20 °C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification