Learn More
Invitrogen™ CTP
Código de producto. 10720774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10720774 500 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10720774 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18331017
Solución lista para su uso
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5´'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro. Estos nucleótidos se suministran como soluciones prácticas, listas para su uso, a una concentración de 10 mM en 1 mM Tris-HCl (pH 7.5)
Productos relacionados
• 10 mM ATP (Cat. No. 18330019)
• 10 mM GTP (18332015)
• Mezcla 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP (18109017)
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 10 mM CTP en Tris-HCl (250 μL)
Conservar de –5 a –30°C.
Método de etiquetado Etiquetado de ARN
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Concentración 5 μM
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 500 μl
Formulario Líquido