Learn More
Invitrogen™ CT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Descripción
Includes
El kit de expresión de fusión CT-GFP contiene dos cajas: 1. La caja de clonación TOPO con el vector de clonación TOPO de pcDNA 3.1/CT-GFP, los dNTP, la solución salina, los primers y el molde de PCR de control, los primers directos e inversos para la secuenciación y detección de PCR, y un plásmido de control de expresión de GFP. E. coli químicamente competente TOP10, medio SOC y plásmido de control superenrollado.
- Proporciona el vector pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO activado con la topoisomerasa I.
- Los fragmentos de ADN ampliados con Taq se ligan a estos vectores en una reacción rápida y sencilla de 5 minutos en la mesa de trabajo
- El vector está diseñado para la expresión de alto nivel de proteínas GFP de fusión transitorias o estables en una amplia variedad de células de mamíferos
- La expresión se detecta fácilmente en células vivas mediante fluorescencia
- Además, las proteínas recombinantes expresadas a partir de estos vectores se pueden detectar en Western blot con antisuero de GFP.
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, expresión constitutiva, ensayos de actividad enzimática y de proteínas, ensayos de proteínas fluorescentes (p. ej., GFP), ensayos de proteínas fluorescentes (GFP), expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Kit de expresión TOPO |
| Gen marcador | GFP (ciclo 3) |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | El kit de expresión de fusión CT-GFP contiene dos cajas: 1. La caja de clonación TOPO™ con el vector de clonación TOPO™ de pcDNA™3.1⁄CT-GFP, los dNTP, la solución salina, los primers y el molde de PCR de control, los primers directos e inversos para la secuenciación y detección de PCR, y un plásmido de control de expresión de GFP. Almacenar a – 20 °C. 2. E. coli químicamente competente TOP10 One Shot™, medio SOC y plásmido de control superenrollado. Almacenar a - 80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los kits durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Etiqueta de proteína | GFP (ciclo 3) |
| Método de clonación | TOPO-TA |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Mostrar más |