Learn More
Invitrogen™ Competent Cell Sampler
Descripción
Includes
El muestreador de células competentes contiene dos transformaciones cada una con cuatro cepas de células químicamente competentes en formato One Shot™.
- One Shot™ Mach1™ T1R, (n.º de cat. C862003), es la cepa químicamente competente de crecimiento más rápido disponible actualmente. Las colonias T1R Mach1™ son claramente visibles durante ocho horas desde siembra en placa de la transformación. Puede realizar minipreparaciones después de solo cuatro horas de cultivo a partir de una colonia nocturna.
- Genotipo: F- φ80(lacZ)ΔM15 ΔlacX74 hsdR(rκ–, mκ +) ΔrecA1398 endA1 tonA
- Células OmniMAX 2 T1R One Shot™, (n.º de cat. C854003), son perfectas para su uso en todas las aplicaciones de clonación, incluida la tecnología Gateway™. Ofrecen la máxima eficacia de transformación de cualquier célula químicamente competente en el formato de embalaje One Shot™.
- Genotipo: F' {proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10(TetR) Δ(ccdAB)} mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80(lacZ)ΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 endA1 recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA panD
- Stbl3 One Shot™, (n.º de cat. C7373-03), reducen la frecuencia de recombinación homóloga no deseada y, por tanto, son perfectos para la clonación de ADN inestable.
- Genotipo: F- mcrΒ mrr hsdcS20 (rΒ-, mΒ-) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 (StrR) xyl-5 λ- leu mtl-1
- Células TOP10 One Shot™, (n.º de cat. C4040-03), son perfectas para la clonación rutinaria y se incluyen en muchos kits de clonación y expresión TOPO™.
- Genotipo: F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG λ-
Crecimiento rápido: Sí
Detección de blanco y azul: Sí
Clonación de ADN inestable: Adecuado para la clonación de ADN inestable
Construcción de biblioteca: Sí
Reducción de la recombinación: Sí
Clonación de ADN metilado: Sí
Mejora de la calidad del plásmido: Sí
Propagación de vectores ccdB: No para la propagación de vectpres ccdB
Episoma F' (para ADNss): Contiene episoma F'
Preparación de ADN no metilado: No es adecuado para preparar ADN no metilado
Fago T1 - resistente (tonA) Sí
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | Mach1, OmniMAX2, TOP10, Stbl3 |
| Contenido y almacenamiento | El muestreador de células competentes contiene dos transformaciones cada una con cuatro cepas de células químicamente competentes en formato One Shot™. Almacenar a - 80 °C. |
| Formato | Tubo |
| Concentración | 1 x 10^9 células/ml |
| Especie | E. coli |
| Eficacia | > 1 x 10^9 |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de muestreador de células competentes |
| Cantidad | 8 × 50 μl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |