Learn More
Invitrogen™ Enzima LR Clonase™ II Plus
Descripción
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa) que cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión. Ofrecemos diferentes formatos de mezclas de enzimas LR Clonase, en función de la aplicación y el formato deseado.
- La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa).
- Cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión.
- Se ofrecen diferentes formatos de mezclas de enzimas LR Clonase, en función de la aplicación y el formato deseado.
- La mezcla de enzimas LR Clonase II Plus es la última versión que ofrece la máxima eficacia de recombinación disponible.
- Está específicamente optimizada para la clonación de fragmentos únicos y múltiples.
- La mezcla de enzimas LR Clonase II Plus se suministra en una sola mezcla optimizada de tampón de reacción y enzima.
- Esto garantiza la estabilidad de la enzima y la facilidad de uso con pocos pasos de pipeteo para la clonación de fragmentos individuales y múltiples.
- Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a -20 °C.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye la enzima LR Clonase II Plus y la solución de proteinasa K (2 μg/μl). Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Enzima | LR Clonase |
| Tampón compatible | Tampón de reacción |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Tipo de producto | Enzima LR Clonase |
| Línea de productos | Clonase, Gateway |