Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Código de producto. 10797483
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10797483 10 preparaciones cada uno
10717843 250 preparaciones 250 preparaciones
10707493 50 preparaciones 50 preparaciones
3 options
Código de producto. 10797483
Marca: Invitrogen™ CS30010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Includes
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
No hay reactivos agresivos o potencialmente interferentes
El kit de minipreparación de plásmidos ChargeSwitch™-Pro genera ADN plasmídico de alta calidad sin el uso de reactivos agresivos o potencialmente interferentes, para mayor éxito en aplicaciones posteriores.
  • Protocolo acuoso sin etanol, guanidinio ni sustancias orgánicas para un método más seguro y optimizado
  • Producto purificado más limpio para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores
  • Kit completo listo para usar para un inicio rápido y sin complicaciones
  • Ideal para purificar ADN plasmídico a partir de 1-5 ml de cultivos bacterianos nocturnos. Produce hasta 20 μg de ADN plasmídico
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Kit
Isolation Technology Química ChargeSwitch™
Báscula Mini
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Tipo de producto final ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Escala preparativa <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Kit MiniPrep de plásmidos
Cantidad 10 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN plasmídico