Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Descripción
Includes
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
El kit de minipreparación de plásmidos ChargeSwitch™-Pro genera ADN plasmídico de alta calidad sin el uso de reactivos agresivos o potencialmente interferentes, para mayor éxito en aplicaciones posteriores.
- Protocolo acuoso sin etanol, guanidina ni sustancias orgánicas para un método más seguro y optimizado
- Producto purificado más limpio para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores
- Kit completo listo para usar para un inicio rápido y sin complicaciones
- Ideal para purificar ADN plasmídico a partir de 1-5 ml de cultivos bacterianos nocturnos. Produce hasta 20 µg de ADN plasmídico
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
| Báscula | Mini |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Mostrar más |