Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Descripción
Includes
Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™-Pro purifica fragmentos de ADN de alta calidad sin el uso de etanol o sales agresivas que se sabe interfieren con las reacciones enzimáticas.
- Protocolos sin etanol, guanidinio ni disolventes orgánicos
- Rendimiento posterior mejorado
- Kit completo para una configuración rápida y sin complicaciones
- Un 20 % menos de pasos de manipulación que la mayoría de los protocolos de limpieza para PCR
- Purificación de hasta 500 °l de producto de PCR en una columna
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™-Pro contiene columnas, tubos de recogida, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y tampón de elución. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Formato | Kit |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | ChargeSwitch |
| Tipo de producto | Kit de limpieza de PCR |
| Cantidad | 10 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación (NGS), Clonación, PCR estándar |
| Mostrar más |