Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit
Descripción
Includes
- Microesferas magnéticas ChargeSwitch (25 mg/ml) en 10 mm de MES, pH 5,0, 10 mm de NaCl, 0,1 % de Tween 20
- ARNasa A (5 mg/ml en 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mm de EDTA)
- Tampón de resuspensión (R4; 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mm de EDTA)
- Tampón de lisis ChargeSwitch (L9)
- Tampón de precipitación ChargeSwitch (N5)
- Tampón de lavado ChargeSwitch (W11)
- Tampón de lavado ChargeSwitch (W12)
- Tampón de elución ChargeSwitch (E5; 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5)
- Reactivo de reducción de endotoxinas (D1; ETRR)
Requires
Gradilla magnética
El kit mini ER de plásmidos ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en gránulos magnéticos para permitir la purificación rápida y eficiente de ADN plasmídico a partir de 1 a 5 ml de cultivos bacterianos frescos durante la noche sin el uso de sales caotrópicas, disolventes orgánicos o etanol, para producir hasta 20 µg de ADN plasmídico de grado de transfección en un tiempo total de aproximadamente 10 minutos después de la preparación de la muestra.
- Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
- Rendimiento mejorado con la gradilla magnética que lo acompaña
- Plasmídico purificado más limpio para un rendimiento final óptimo
- ADN plasmídico de alta calidad y alta producción
- Compatible con la gradilla magnética MagnaRack™
- Rendimiento fiable en una gran variedad de aplicaciones posteriores
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Todos los componentes del minikit ER (con reducción de endotoxinas) de plásmidos ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Una vez recibidos, almacene los componentes de la siguiente manera: Almacene el tampón de precipitación (N5) a 4 “C. Mezcle la ARNasa A en el tampón de resuspensión (R4) y almacene la ARNasa A en el tampón de resuspensión (R4) a 4 “C. Almacene el resto de componentes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses cuando se almacenan adecuadamente. Componentes: Gránulos magnéticos ChargeSwitch™ (25 mg/ml) en 10 mm de MES, pH 5,0, 10 mm de NaCl, 0,1 % de Tween 20 ARNasa A (5 mg/ml en 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mm de EDTA) Tampón de resuspensión (R4; 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mm de EDTA) Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L9) Tampón de precipitación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W11) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5) Reactivo de reducción de endotoxinas (D1; ETRR) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
| Báscula | Mini |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Escala preparativa | <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) |
| Línea de productos | ChargeSwitch |
| Mostrar más |