Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Lysis Buffer L13
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10730634
Click to view available options
Cantidad:
800 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10730634
Marca: Invitrogen™ CS11202
Ampliable para uso con un solo tubo o para extracción automatizada
  • El kit de purificación de ADN forense ChargeSwitch es un método de gránulos magnéticos diseñado para acomodar todos tipo de muestras forenses de la escena del delito para el perfil de STR
  • Ampliable para uso con un solo tubo o para extracción automatizada
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de sangre (tamaño grande, > 1 ml), ADNg de sangre (tamaño medio, de 100 μl a 1 ml), ADNg de muestras forenses
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lisis
Contenido y almacenamiento Todos los componentes de los kits de purificación de ADN forense ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligros
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Tampón de lisis L13
Cantidad 800 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente