Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Código de producto. 10684113
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 preparaciones
960 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10684113
Marca: Invitrogen™ CS11020
Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
El kit de ADNg de células bucales normalizadas ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en partículas magnéticas para permitir el aislamiento rápido y eficaz del ADN genómico de hisopos bucales humanos en menos de 15 minutos después del lisado de preparación
  • Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
  • Ideal para perfiles STR
  • Compatible con protocolos de alto rendimiento
La producción de ADN varía y depende de varios factores, entre ellos la técnica de la persona que toma el hisopo, si el donante produce mucha o poca muestra y el tipo de hisopo utilizado.
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula bucal
Concentración De 1 ng/µl a 3 ng/µl
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
Formato Kit
Isolation Technology Química ChargeSwitch™
Tipo de muestra Muestras bucales
Para utilizar con (aplicación) Forense, medicina legal
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Kit de células bucales normalizadas de ADNg
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba 15 min