Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Código de producto. 10318922
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 preparaciones
960 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10318922 960 preparaciones cada uno
10684113 50 preparaciones cada uno
2 options
Código de producto. 10318922
Marca: Invitrogen™ CS1102010
Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
El kit de ADNg de células bucales normalizadas ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en partículas magnéticas para permitir el aislamiento rápido y eficaz del ADN genómico de hisopos bucales humanos en menos de 15 minutos después del lisado de preparación
  • Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
  • Ideal para perfiles STR
  • Compatible con protocolos de alto rendimiento
La producción de ADN varía y depende de varios factores, entre ellos la técnica de la persona que toma el hisopo, si el donante produce mucha o poca muestra y el tipo de hisopo utilizado.
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula bucal
Concentración De 1 ng/µl a 3 ng/µl
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C).
Isolation Technology Química ChargeSwitch™
Tipo de muestra Muestras bucales
Para utilizar con (aplicación) Pruebas forenses, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
N.º de reacciones 960 preparaciones
Línea de productos ChargeSwitch
Cantidad 960 preps
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba 15 min