Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Descripción
Includes
ChargeSwitch Lysis Buffer (L11)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N6)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires
Uso de un accesorio magnético.
- Tamaño de muestra 1 hisopo bucal; Rendimiento típico de hasta 6 μg
- Máxima sensibilidad de rendimiento
- Protocolo rápido de tubo individual, adecuado para automatización
- ADN de alta calidad para análisis de repetición única en tándem (STR) posterior El kit de ADNg de células bucales ChargeSwitch maximiza la producción de ADN genómico de alta calidad a partir de muestras bucales para un procesamiento rápido de hisopos bucales
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Célula bucal |
| Contenido y almacenamiento | Todos los componentes de los kits de células bucales de ADN genómico ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Componentes: Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L11) Partículas magnéticas ChargeSwitch™ Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N6) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
| Tipo de muestra | Muestras bucales |
| Para utilizar con (aplicación) | Forense, medicina legal |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Línea de productos | ChargeSwitch |
| Tipo de producto | Kit de células bucales de ADNg |
| Mostrar más |