Learn More
Invitrogen™ CELLection™ Biotin Binder Kit
Descripción
Includes
CELLection Dynabeads recubiertos con estreptavidina recombinante y tampón liberador de ADNasa
Utilice este kit con cualquier anticuerpo biotinilado para el aislamiento positivo de una población celular, incluidas las células de ratón. Los anticuerpos biotinilados se conectan a CELLection Dynabeads a través de un enlazador de ADN; este enlazador proporciona un sitio escindible para quitar los gránulos de las células después del aislamiento. Las células separadas son viables y pueden usarse en cualquier aplicación secuencia abajo.
- Aísle positivamente y separe cualquier célula de cualquier especie usando su propio anticuerpo biotinilado
- Compatible con citometría de flujo
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies
- Método de aislamiento: Aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Todas las especies
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Todas las especies
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, aislamiento celular humano, aislamiento celular de ratón, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Todas las células de todas las especies |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Tipo de producto | Kit de ligante de biotinas |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | CELLection, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Reactividad | Todas las especies |
| Mostrar más |