Learn More
Invitrogen™ Kit de transfección de fosfato de calcio
Descripción
Includes
2 x 12 ml de agua estéril para cultivo de tejidos, 2 x 12 ml de solución salina tamponada con HEPES (HBS) 2X, 3 x 1 ml de 2M CaCl2, 20 μg de pcDNA™3,1/His/lacZ
- Basado en la formación de un precipitado de fosfato de calcio-ADN
- Facilita la unión del ADN con la superficie de la célula. A continuación, el ADN entra en la célula mediante endocitosis
- Fue desarrollado por primera vez por Graham y van der Ebb, y lo modificó posteriormente Wigler
- Se usa para transfectar una amplia variedad de tipos celulares para obtener la expresión transitoria o para producir transformantes estables
- El ADN está mezclado directamente con una solución concentrada de CaCl2, que se añade posteriormente gota a gota a un tampón de fosfato para formar un precipitado fino
- La aireación del tampón de fosfato durante la adición de la solución de ADN-CaCl2 ayuda a garantizar que el precipitado que se forma es tan fino como sea posible, lo cual es importante porque un ADN en grumos no se adherirá ni penetrará en la célula con la suficiente eficacia
- Tamaño del producto: 75 reacciones
Cultivo celular, transfección de plásmido, transfección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2 × 12 ml de agua esterilizada de cultivo tisular 2 × 12 ml HEPES 2X de solución salina tamponada (HBS) 3 × 1 ml 2 M CaCl2 20 µg de pcDNA™3,1/His/lacZ Almacene todos los componentes a una temperatura de –5 a –30 °C. |
| Tipo de célula | Estirpes celulares establecidas |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección química |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Tipo de producto | Kit de transfección |
| Cantidad | 75 reacciones |
| Compatible con suero | No |