Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling Module
Descripción
El módulo de etiquetado genómico BioPrime Total forma parte del sistema que ofrece a los usuarios las siguientes ventajas:
- Mayor señal-ruido con los colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5
- Menor sesgo de canal debido a la novedosa formulación de reacción
- Gama más amplia de material de entrada (50 ng-3 μg)
- Flujo de trabajo simplificado con formulación de mezcla maestra
Contenido y almacenamiento:
El módulo de etiquetado genómico BioPrime™ Total contiene mezcla de reacción 2x Alexa Fluor 3 y Alexa Fluor 5, fragmento exo-Klenow (40 U/μl), 5 mM de EDTA, tampón TE y ADN de control (esperma de salmón). Disponible en formato de etiquetado directo.
Matriz CGH, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, Identificación de genotipos y perfiles genómicos, síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Fluorescencia |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 |
| Tipo de producto final | Sondas (ADN etiquetado) |
| Labeling Target | ADN genómico |
| Incluye etiqueta o tinte | Sí |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Línea de productos | BioPrime |
| Tipo de producto | Módulo de etiquetado genómico total |
| Cantidad | 30 reacciones |