Learn More
Invitrogen™ BGH Reverse Primer
Descripción
Includes
El primer se suministra en 2 μg, lo que equivale a 358 pMoles.
- La secuencia del primer es: 5′d[TAGAAGGCACAGTCGAGG]3′
- La temperatura de fusión es de 54,8 °C.
- Liofilizada
Secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Liofilizado |
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | Guarde el primer a largo plazo a -20 °C. |
| Longitud del cebador | 18-mer |
| Secuencia del cebador | TAGAAGGCACAGTCGAGG (5' a 3') |
| Método de purificación | Purificado en gel |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 2 μg |