Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Reagent Vials
Descripción
Includes
50 viales graduados; volumen: 25mL
Diseñado para su uso con WP0001.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 50 viales graduados; volumen: 25 ml (cada uno). Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de procesamiento BenchPro™ 4100 Western |
| Línea de productos | BenchPro |
| Tipo | Reactivo, vial |
| Formato | Tubo(s) |
| Para utilizar con | Diseño compatible con productos WP0001 |
| Cantidad | 50 vials |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |