Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Vector Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
10 μg de vector pFastBac1 y vector de control pFastBac 1-Gus.
- Contiene el vector pFastBac™1, así como el vector de control de expresión, destinado a ser utilizado como parte del sistema de expresión de baculovirus Bac-to-Bac, que permite la producción eficaz de baculovirus recombinante para la prueba de expresión en células de insectos
- Se basa en la generación de baculovirus recombinantes mediante la transposición específica de sitio en E. coli en lugar de la recombinación homóloga en células de insecto.
- El vector pFastBac 1 proporcionado por este kit ofrece un promotor fuerte de poliedrina para la expresión de proteínas y gran sitio de clonación múltiple para clonación simplificada
- Bácmido de expresión que ahorra tiempo: el casete de expresión del vector pFastBac se recombina con bácmido parental en E. coli DH10Bac.
- Células competentes para formar bácmido de expresión: el bácmido se transfecta después en células de insectos para la producción de partículas recombinantes de baculovirus
- Fácil selección de colonias
- El bácmido parental en E. coli DH10Bac contiene un segmento del gen lacZα.
- El gen lacZα se interrumpe tras la transposición del casete de expresión en el bácmido, lo que permitiendo la selección de recombinantes azul/blanco.
Producción y titulación de baculovirus, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | Poliedrina |
| Tipo de producto | Kit de vectores |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 μg de vector pFastBac™1 y vector de control pFastBac™ 1-Gus. Conservar a -20° C. |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Vector | pFastBac |
| Línea de productos | Bac-to-Bac |