Learn More
Invitrogen™ ATP
Solución lista para su uso
Marca: Invitrogen™ 18330019
Descripción
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro. Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl de 1 mM (pH de 7,5).
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
| Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
| 10 mM | |
| 5 μmol |
| Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
| Sin marcar |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.