Learn More
Invitrogen™ ATP
Código de producto. 10114912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10114912 500 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10114912 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18330019
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro..
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5´'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro. Estos nucleótidos se suministran como soluciones prácticas, listas para su uso, a una concentración de 10 mM en 1 mM Tris-HCl (pH 7.5)
Productos relacionados
• 10 mM CTP (Cat. No. 18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP Mix (18109017)
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento ATP 10 mM en Tris-HCl (500μL)
Conservar de –5 a –30°C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Concentración 10 mM
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 500 μl
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro
Formulario Líquido