Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Descripción
Includes
Supplied in one tube containing 0.4mL.
- Un experimento de ARNip exitoso requiere el agente de transfección adecuado para sus células, y uno que esté optimizado para el suministro de ARNip
- La eficacia con la que diferentes reactivos para transfección suministran ácidos nucleicos puede variar drásticamente según el tipo de ácido nucleico que se está transfectando (ARN frente a ADN, monocatenario frente a bicatenario) y las células que se están utilizando
Productos acompañantes:
- Agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (n.º de referencia AM4511 y AM4510), también está disponible una mezcla catiónica y neutra de lípidos
- Para probar qué agente de transfección funciona mejor con su sistema, se recomienda el kit de transfección de ARNip Silencer™ (n.º de referencia AM1631), que contiene los dos agentes de transfección diferentes y controles para la optimización de transfección
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Tipo de célula | Células primarias |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ARNip sintético |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Ambion, siPORT |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Mostrar más |