Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Código de producto. 10208944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μl
1 mL
Tipo de producto:
Agente de transfección
Reactivos para transfección
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10208944 400 μl Reactivos para transfección cada uno
10601196 400 μl Reactivos para transfección cada uno
10005024 1 mL Agente de transfección cada uno
10470345 1 mL Reactivos para transfección cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10208944 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4502M
Includes
Supplied in one tube containing 0.4mL.
Agente de transfección a base de poliamina y sin material de origen animal para su uso en células de transfección durante los subcultivos; ahorra tiempo sin aumentar la toxicidad
  • Un experimento de ARNip exitoso requiere el agente de transfección adecuado para sus células, y uno que esté optimizado para el suministro de ARNip
  • La eficacia con la que diferentes reactivos para transfección suministran ácidos nucleicos puede variar drásticamente según el tipo de ácido nucleico que se está transfectando (ARN frente a ADN, monocatenario frente a bicatenario) y las células que se están utilizando
Productos acompañantes:
  • Agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (n.º de referencia AM4511 y AM4510), también está disponible una mezcla catiónica y neutra de lípidos
  • Para probar qué agente de transfección funciona mejor con su sistema, se recomienda el kit de transfección de ARNip Silencer™ (n.º de referencia AM1631), que contiene los dos agentes de transfección diferentes y controles para la optimización de transfección
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tipo de célula Células primarias
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ARNip sintético
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos Ambion, siPORT
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 400 μl
Compatible con suero